Merck
AMBH2D6F032C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methylquinolin-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-4-10(13)12-9-3-2-7(11)5-8(6)9/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
NOQMJGOVUYZKIA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89446-19-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)