Merck
AMBH2D6F027E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxypyrimidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
InChIKey
OFKKQTPLZJNGOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148214-56-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)