Merck
AMBH2D6F016D
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.56
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H
InChIKey
QXNVCYJXFQPEKQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206181-90-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)