Merck
AMBH2D6EF02D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)8-4-7(10)3-2-6(8)5-11/h2-4H,1H3
InChIKey
RGFRWPAIDRIKSH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439117-38-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)