Merck
AMBH2D6EEEAE
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl 1,2-piperazinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-5-12-7-8(13)9(14)16-4/h8,12H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
BRXKHIPPSTYCKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129799-15-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)