Merck
AMBH2D6EEB6C
Ambeed, Inc.
Fmoc-4-Amc-OH
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.46
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-({[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}methyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChIKey
MLMIBGARTUSGND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188715-40-4.html
Synonym
4-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)