Merck
AMBH2D6EDB5E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13(4)9-5-7-10(14)8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
JAMGILZSPQRPBH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400899-84-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)