Merck
AMBH2D6ECEB6
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3S/c8-7-6-5(4(3-9)12-7)10-1-2-11-6/h3H,1-2H2
InChIKey
YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852054-42-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)