Merck
AMBH2D6ECB76
Ambeed, Inc.
4,6-Dimethylpyrimidin-5-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4,6-dimethyl-5-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-6(9)5(2)8-3-7-4/h3,9H,1-2H3
InChIKey
STTRDEPUOJMYIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70345-38-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)