Merck
AMBH2D6EC58B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-ylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-methoxy-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChIKey
FXFSGALQLLEBJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6232-91-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)