Merck
AMBH2D6EC0A3
Ambeed, Inc.
5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-2-10-7-4-9-8(3-6(1)7)11-5-12-9/h1-4,10H,5H2
InChIKey
HXCHORPNRVSDCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267-48-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)