Z764574
Absperrhahn-Adapter
2 mm PTFE stopcock, bent, joint: ST/NS 19/22
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Allgemeine Beschreibung
Hahnküken aus Glas oder PTFE, mit 2mm Bohrung, für Schläuche bis 6,5mm Innendurchmesser. Für Arbeiten unter Normaldruck oder Vakuum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)