Merck
Z743262
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
Größe auswählen
1 EA
€ 21,30
€ 21,30
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 21,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 21,30
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930410
ID × L
14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)