Z742835
Kern PCB precision balances
Kern PCB 3500-2, weighing capacity 3500 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materialien
stainless steel platform
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Kern PCB 3500-2
Messbereich Wiegekapazität
3500 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
B × Tiefe × H
163 mm × 245 mm × 79 mm
Plattform B
130 mm
Akkuleistung
9 V rechargeable
Allgemeine Beschreibung
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)