Z742566
MC-12™ High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
Benchmark Scientific centrifuge, compact high speed microcentrifuge, high speed personal centrifuge
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1612-E-UK
Parameter
15500 rpm
16100 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Größe
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
Gewicht
10.5 lb (4.8 kg)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)