Z683884
Eppendorf® Research® plus Pipette, 3er-Packung
Option 1
Synonym(e):
Adjustable volume pipette
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
autoclavable
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3123000900
Volumen
1000 μL
Allgemeine Beschreibung
3 Pipetten (0,5–10 μl, 10–100 μl, 100–1.000 μl) + 3 Schachteln wiederverwendbare epT.I.P.S.® mit je 96 Pipettenspitzen.
Das anwenderfreundliche und dabei äußerst präzise Pipettieren ist auf das perfekte Zusammenspiel von Pipette und Spitze zurückzuführen. Research plus mit PhysioCare Concept® sind erhältlich als Sets, die Eppendorf Research plus-Pipetten und epT.I.P.S.®-Pipettenspitzen zu einem Sonderpreis enthalten.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG