Merck
Z683310
Binder Trockenschrank der Serie ED
ED 056, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
drying ovens
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.24
Aufnahme AC/DC
120 V (AC)
Leistungsmerkmale
CSA approved
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED 056
Parameter
15 above room temperature-300 °C temp. range
Innenraumvolumen
57 L
Innenseite L × B × H
565 mm × 560 mm × 625 mm
Innenmaße B × T × H
360 mm × 380 mm × 530 mm
Gewicht
39 kg
Allgemeine Beschreibung
Trockenöfen mit natürlicher Konvektion, ausreichend zur Sterilisation und für alle Trockenanwendungen, bei denen es nicht auf schnelle Trocknung oder lange Trocknungszeiten ankommt. Ebenfalls bestens geeignet als Wärmeschrank.
  • Öfen der Baureihe APT-Line mit Vorheizkammer-Technologie
  • Digitale Temperatureinstellung mit Rampenfunktion
  • Sicherheitsklasse 2
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Einstellbare Ventilation mit Lüftungsanschluß, Durch. 50 cm, mit Klappe und Lüftungsschlitzen vorne.
USB port for recording data