Z651737
Quickfit® culture vessels
capacity 10,000 mL
Synonym(e):
FV10L
About This Item
Materialien
borosilicate glass
flat neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
without cap
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Quickfit FV10L
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in ROW, USA and Canada
H × Durchm.
375 mm × 227 mm
Bohrungsgröße
100 mm
Kapazität
10,000 mL
Arbeitsvolumen
10000 mL
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Ideal for fermentation and culture work
- for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips