Merck
Z647306
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
graduations 2.0 mL
Messbereich Volumen
250 mL
Höhe
335 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)