Merck
Z635405
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤150 kg (with wheels, middle position), platform L × W 400 mm × 400 mm, Model 122R
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤150 kg load (with wheels, middle position)
253-629 mm vertical limit
Plattform L × B
400 mm × 400 mm
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Jack can be raised with load in place.
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)