Merck
Z558281
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
blue rubber, Suba-Seal® 49, fits neck I.D., 24 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materialien
blue rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 24 mm
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 49
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany