Merck
Z531170
Sigma-Aldrich
Aldrich® Spiralkühler
unjacketed, L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Länge
400 mm
Allgemeine Beschreibung
Lieferbar als normaler und als Intensivkühler mit zusätzlichem Kühlmantel. Anschlüsse oben und unten in NS.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)