Merck
Z530603
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 30 mL
Synonym(e):
dropper bottle, dropper bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Verbindung
joint ST/NS neck14/20
Verpackung
pack of 1 ea
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Klarglas Tropfflasche mit geschliffenem Glas-Gelenk. Die 1 mL Tropfpipette graduirt in 0,1 mL.