Merck
Z511145
Sigma-Aldrich
Kolben für die Festphasen-Peptidsynthese
capacity 1,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.24
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1,000 mL
Durchm. × H
115 mm × 200 mm , + - 3
Allgemeine Beschreibung
Integrierter Rührer für beste Durchmischung! Große Öffnungen (Durchm. 85mm) oben und unten für leichtes Füllen, Entleeren und Reinigen. Fritte herausnehmbar, 6mm Hahn am Kobenboden. Zwei seitliche Öffnungen für die Reagenzzugabe oder Gaseinleitung. Der komplette Kolben besteht aus Deckel, Flaschenkörper, Fritte, Rührer, 1m PTFE-Schlauch 6mm und Dichtkonus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)