Z507016
Michel-Miller Säulenstopfen
Back seal, PTFE, thread size 25 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584549
Methode(n)
LPLC: suitable
Gewindegröße
25 mm
Allgemeine Beschreibung
Fester Stopfen als Verschluss für Ace-Gewinde. Dichtet M-M-Säulen ab. Stopfen mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)