Z313874
Retsch Testsiebe
2.8 mm, D × H 200 mm × 50 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105003
Materialien
stainless steel (with wire gauze)
Hersteller/Markenname
Retsch
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
T × H
200 mm × 50 mm
Partikelgröße
2.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Nass- und Trockensiebung. Aussendurchmesser 200mm, Höhe 50mm, Siebe aus Edelstahldraht. Lieferung mit Prüfzertifikat nach DIN/ISO 3310/1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)