Z301825
Marigold® Suregrip Handschuhe
size L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Materialien
yellow natural rubber
Größe
L
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pkg of 12 pair
Hersteller/Markenname
Marigold
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
L × Dicke
320 mm × 1.50 mm
Allgemeine Beschreibung
Reißfeste, beflockte, gelbe Gummihandschuhe mit hohem Tragekomfort und Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis. Ausgezeichneter Nassgriff durch spezielle Strukturierung. Pck.= 12 Paar
Rechtliche Hinweise
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)