Z285544
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 25 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V
Materialien
fabric
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 25 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100A MIC25
Verfügbarkeit
not available in EU
not available in EU
Parameter
0-400 °C temp. range
Ausgabe
27 watts
Allgemeine Beschreibung
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)