Merck
Z265462
Supelco
Analtech TLC Uniplates: C18-Kieselgelmatrix
L × W 10 cm × 20 cm, binder, None, fluorescent indicator
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materialien
C18-silica gel matrix
glass support
Beschreibung
reverse phase
Leistungsmerkmale
binder None
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 52021
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
10 cm × 20 cm
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
10 cm × 20 cm
Partikelgröße
50 μm
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
C18 imprägniertes Silicagel; verhält sich ähnlich wie viele C18-Säulenpackungen.
Sonstige Hinweise
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
Rechtliche Hinweise
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)