Z255912
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 9/16 in., wall size 3/16 in.
Synonym(e):
plastic vacuum tubing
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 feet
Hersteller/Markenname
Nalgene 8000-0055
Parameter
35 psi max. pressure (52 °C)
70 psi max. pressure (25 °C)
ID × AD
3/16 in. × 9/16 in.
Wandabmessungen
3/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)