Merck
Z253111
Supelco
Septa für oben offene Verschlusskappen
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
pkg of 100
Grundkörperstärke
0.060 in.
Linerstärke
0.004 in.
Allgemeine Beschreibung
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Zur Verwendung mit Deckeln mit Loch und Wheaton-Fläschchen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)