Merck
Z253014
Sigma-Aldrich
Enviro-Safe® Thermometer
greener alternative
temperature -10-225 °C, immersion level, total
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
immersion level total
Hersteller/Markenname
HB Instruments 20520
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Temperaturmessbereich
-10-225 °C
Länge
355 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Enviro-Safe Thermometer, mit fortlaufender Seriennummer, nach NIST Standards kalibriert, mit Genauigkeitszertifikat. Weißes Glas mit gut sichtbarer, biologisch abbaubarer, grüner Flüssigkeitsfüllung; 6.5 mm AD.Garantierte Genauigkeit: ±1 Skalenteil unter 105°C (221°F), ±1.5 Skalenteil über 105°C (221°F), und ±2 Skalenteile über 200°C (392°F).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemicals without mercury.
Rechtliche Hinweise
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)