Merck
Z246298
Inconel® Tiegel
low form, capacity 55 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Höhe
43 mm
Kapazität
55 mL
Dicke
0.040 in.
Oberteil Durchm.
47 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ni-Cr-Fe-Legierung 601, ganz besonders stabil gegen: Korrosion, hohe Temperaturen, Carbonisierung, Sulfidierung und Oxidation bei Temperaturen über 1,000°C. Hohe mechanische Stabilität bei höheren Temperaturen. Einsatz auch zur Trocknung und Veraschung biologischer Materialien. Nicht geeignet für die Spurenanalytik von Ni, Cr oder FE. Deckel bitte gesondert bestellen.
Rechtliche Hinweise
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation