Merck
Z224529
Sigma-Aldrich
PTFE-Kapillarventile
Micrometer
About This Item
UNSPSC-Code:
20121904
Materialien
borosilicate glass connections
Hersteller/Markenname
Gilmont
Parameter
≤30 psi pressure
Anschlüsse AD
9 mm
Allgemeine Beschreibung
Regelbereich 20 Umdrehungen. Mit Viton O-Ringen für Vakuum bis zu 10hoch6mm Hg. PTFE O-Ringe bitte separat bestellen, dann nur einsetzbar bis Vakuum von 10hoch2mm Hg.
Zur genauen und reproduzierbaren Einstellung von Fließraten bei Flüssigkeiten und Gasen
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)