Merck
Z217980
Supelco
Michel-Miller Säulenkupplung für Endverschraubungen
size 25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584049
Methode(n)
LPLC: suitable
Größe
25 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE; zur Verbindung von Säulen mit Endfittings des gleichen Innendurchmessers. Die Größe bezieht sich auf den Innendurchmesser der Gewinde. Zwei FETFE® O-Ringe sind enthalten.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)