Z179973
Filtersäule für Michel-Miller-Säule
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Hersteller/Markenname
Ace Glass 581323
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
85 mm × 8 mm
Allgemeine Beschreibung
Lässt nur sauberes Lösungsmittel durch die M-M-Säule laufen. Installieren Sie sie zwischen Pumpe und Säule über Endfittingadapter mit Ace-Gewinde #7 und 1/4-28 Schlauchadapter. Die Anschlüsse haben ein Ace-Gewinde #7. Bestellen Sie Adapter und Filtermaterial separat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)