Z155519
Griffin-Becher, Edelstahl
capacity 125 mL, without handle
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
graduations: no
H × AD
67 mm × 54 mm
Kapazität
125 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)