Z147427
Lösungsmittelbehälter für ST/NS-Gewindeverbindungen
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NC.05
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend zu allen Säulen mit gleicher ST/NS: Schliffgröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)