Z131946
Nalgene® calcium chloride drying tube
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 12 ea
Allgemeine Beschreibung
PP, single bulb, tubulation at each end. Standard 8 in. length can be reduced to 6 in. or 4 in. by cutting with knife.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)