Merck
Z126454
Automatische Abschalt-Schnelltrennkupplung
coupling bodies, tube to pipe thread, bore 1/4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
CRC Press
Bohrung
1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Die federbelasteten Ventile schließen beim Trennen der Verbindung sofort dicht ab. Aus V4A-Edelstahl und PP. Für flexible Schläuche oder starre PE- oder Nylon-Schläuche. Max. Druck: 6.2bar, Temperaturbereich 0 - 110°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)