Z118907
Circulus™ stirring bars
white, L 54 mm
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37172-0000
Länge
54 mm
Stabdurchmesser
8 mm
Durchm. der Endstücke
20 mm