Z108006
Molecular Visions, flexibles Darling Modellkit
118 piece set
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Von Professor Stephen D. Darling. Flexible Teile weisen Verformung wegen Winkelverzerrung oder Torsionsspannung auf, und ob zwei Atome in einem Molekül sich einander annnähern können oder nicht. Das 118-teilige Set enthält:
• 2 x 180° Dreifach-gebundene Kohlenstoffpaare
• 4 Bindungsverlängerungen und 8 Doppelbindungen
• 4 x 90° Hybridorbitale (pink)
• 36 x 109° Hybridorbiale (schwarz-Kohlenstoff), sp3
• 16 x 120° Hybridorbitale (grün-Kohlenstoff), sp2
• 4 x 109° Hybridorbitale (blau-Stickstoff), sp2
• 12 x 109° Hybridorbitale (rot-Sauerstoff), sp3
• 5 x 109° Vinyl-Gummistücke, sp3
•12 Markierungsbälle (je 3 weiss, rot, grün, blau)
Für eine komplette Liste der Modell-Teile und Accessories, lassen Sie sich bitte das Technical Information Bulletin AL-193 schicken.
• 2 x 180° Dreifach-gebundene Kohlenstoffpaare
• 4 Bindungsverlängerungen und 8 Doppelbindungen
• 4 x 90° Hybridorbitale (pink)
• 36 x 109° Hybridorbiale (schwarz-Kohlenstoff), sp3
• 16 x 120° Hybridorbitale (grün-Kohlenstoff), sp2
• 4 x 109° Hybridorbitale (blau-Stickstoff), sp2
• 12 x 109° Hybridorbitale (rot-Sauerstoff), sp3
• 5 x 109° Vinyl-Gummistücke, sp3
•12 Markierungsbälle (je 3 weiss, rot, grün, blau)
Für eine komplette Liste der Modell-Teile und Accessories, lassen Sie sich bitte das Technical Information Bulletin AL-193 schicken.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)