Z107026
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 1,000 mL, joint: SJ 75/50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: SJ75/50
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
1,000 mL
Säule AD × L
57 mm × 508 mm
Eignung
suitable for chromatography
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)