Merck
WHA98949552
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 597
grade, 597, cellulose filter, filter diam. 55 mm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
grade 597
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 98949552
Parameter
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Filterdurchm.
55 mm
Dicke
180 μm
Porengröße
4-7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
85 g/m2
Allgemeine Beschreibung
gering nassfest, nicht gehärtet (S&S Nr. 597)
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)