Merck
WHA10312614
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 602 h
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z695831, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10312614
Whatman Article No. 28414283 (US reference)
Parameter
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
185 mm
Dicke
160 μm
Porengröße
<2 μm
Grundgewicht
84 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Cellulosefilter werden in qualitativen Analysetechniken eingesetzt, um Materialien zu bestimmen und identifizieren. Vorgefaltete quantitative Filter sind auch verfügbar und bieten einen verbesserten Durchfluss sowie eine gesteigerte Ladekapazität im Vergleich zu äquivalenten flachen Filtern.
Güteklasse 602 h < 2 μm (langsames, dichtes Filterpapier)
Diese Güteklasse entspricht einem dichten Filterpapier zum Sammeln von sehr kleinen Teilchen und Entfernen von feinen Ausfällungen. Wird zur Probenvorbereitung verwendet, z. B. in der Getränkeindustrie für die Restzuckerbestimmung, Säurespektren, refraktometrische Analyse und HPLC.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)