Wichtige Dokumente
W530526
5-Isobutyl-2,3-dimethylpyrazine
97%
Synonym(e):
2,3-Dimethyl-5-(2-methylpropyl)pyrazine, 2,3-Dimethyl-5-isobutylpyrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.492
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; leafy
SMILES String
CC(C)Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C10H16N2/c1-7(2)5-10-6-11-8(3)9(4)12-10/h6-7H,5H2,1-4H3
InChIKey
HPAYBTQBMQPWCN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)