Merck
W524107
Sigma-Aldrich
3-[5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexan-1-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
ethereal
SMILES String
CC1[C@@H]2C[C@@H](CC2C3CCCC(O)C3)C1(C)C
InChI
1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3/t10?,11?,12-,13?,14-,15?/m0/s1
InChIKey
BWVZAZPLUTUBKD-HXLKAFCPSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)