Merck
W516104
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-Methylphenol
≥98%
Synonym(e):
6-tert-Butyl-m-kresol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
4.078
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)