Merck
W510262
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
2.173
Biologische Quelle
synthetic
Assay
99%
Form
viscous liquid
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
26 °C (lit.)
Organoleptisch
vegetable
SMILES String
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)