Wichtige Dokumente
W508306
Tricarballylsäure
≥99%
Synonym(e):
1,2,3-Propantricarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
156-161 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)